o-Toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylbenzoic acid
A13856.0B
A13856.30
A13856.0BEA
77.9
EUR
A13856.0B
A13856.30
o-Toluylsäure ≥98%
o-Toluylsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Formel:
C₈H₈O₂ Molekulargewicht: 136.15 g/mol Siedepunkt: 258…259 °C Schmelzpunkt: 103…106 °C Dichte: 1.060 Flammpunkt: 148 °C (298 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002477 CAS-Nummer: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 12,09673 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...