Acetophenon 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
102410010
102410025
102410050
102412500
102410100
ACRO102410010EA
46.3
EUR
ACRO102410010
ACRO102410025
ACRO102410050
ACRO102412500
ACRO102410100
Acetophenon 98%, rein
Acetophenon
Formel:
C₈H₈O Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 19.6 °C Dichte: 1.028 g/cm³ Flammpunkt: 77 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008724 CAS-Nummer: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 ADR: 9, Merck Index: 13,00074 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Visual transition interval | from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |
BSC Certification | Passes |