α-Brom-4-nitrotoluol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
SB00745.1
SB00745.10
SB00745.50
MAYBSB00745.1EA
0
EUR
MAYBSB00745.1
MAYBSB00745.10
MAYBSB00745.50
α-Brom-4-nitrotoluol
α-Brom-4-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216.03 g/mol Siedepunkt: 304 Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007373 CAS-Nummer: 100-11-8 EINECS: 202-820-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |