α-Brom-4-nitrotoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250
128531000
128535000
ACRO128530250EA
38.6
EUR
ACRO128530250
ACRO128531000
ACRO128535000
α-Brom-4-nitrotoluol 99%
α-Brom-4-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216.03 g/mol Siedepunkt: 304 Schmelzpunkt: 98…100 °C Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007373 CAS-Nummer: 100-11-8 EINECS: 202-820-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 100 °C |
GC | ≥98.5 % |