α-Brom-2-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
A13127.06
A13127.14
A13127.22
A13127.06EA
52.8
EUR
A13127.06
A13127.14
A13127.22
α-Brom-2-nitrotoluol ≥98%
α-Brom-2-nitrotoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-60-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216.03 g/mol Schmelzpunkt: 45…48 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007184 CAS-Nummer: 3958-60-9 EINECS: 223-558-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |