α-Brom-2-nitrotoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
148310050
148310250
ACRO148310050EA
42.4
EUR
ACRO148310050
ACRO148310250
α-Brom-2-nitrotoluol 97%
α-Brom-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216.03 g/mol Schmelzpunkt: 44…48 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007184 CAS-Nummer: 3958-60-9 EINECS: 223-558-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 48 °C |
GC | ≥96.0 % |