2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
BTB04900.1 BTB04900EA BTB04900.50
MAYBBTB04900.1EA 0 EUR
MAYBBTB04900.1 MAYBBTB04900EA MAYBBTB04900.50
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Molekulargewicht: 285.02 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
MDL Number: MFCD00042151
CAS-Nummer: 113170-71-1