Reinraum-Wischtücher, nicht pyrogen, steril, Amplitude™ Kappa™
Lieferant: CONTEC
NWPZ0002 NWPZ0001
115-1864EA 1140 EUR
115-1864 115-1863
Reinraum-Wischtücher, nicht pyrogen, steril, Amplitude™ Kappa™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Diese nicht pyrogenen Wischtücher sind die ersten speziell für die Pharma-, Medizinprodukt- und Biotechnologiebranche entwickelten sterilen Vliestücher. Hergestellt aus Sontara® Lyocell/Polyester-Vliesmaterial verfügen diese Tücher über einen sehr niedrigen Endotoxin-Gehalt und eine exzellente Saugfähigkeit.Verpackt, gamma-sterilisiert und validiert auf 10⁻⁶SAL.
  • Ideal zum Abwischen von Produkten, für die Außenreinigung von Geräten und zum Reinigen der Anlagen
  • Ideal für den Einsatz in aseptischen Arbeitsbereichen
  • Endotoxingehalt garantiert unter 20 EU / Tuch
  • Verpackung mit Aufreißlasche ermöglicht ein einfaches Öffnen
  • In kleinen Mengen verpackt, um Abfälle zu minimieren
  • Kleine Packungen mit 25 Tüchern sorgen für weniger Verschwendung
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A/B, ISO 5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.