4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050
166670250
ACRO166670050EA
49
EUR
ACRO166670050
ACRO166670250
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄BrF₃ Siedepunkt: 154…155 °C (760 mmHg) Dichte: 1.6 g/cm³ Flammpunkt: 48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000398 CAS-Nummer: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |