α,4-Dibrom-2-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21331.06 B21331.14 B21331.22
B21331.06EA 47.9 EUR
B21331.06 B21331.14 B21331.22
α,4-Dibrom-2-fluortoluol ≥98%
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 76283-09-5 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 126°/9mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00055467
Formel: C₇H₅Br₂F
Siedepunkt: 126 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055467
CAS-Nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II