α-Brom-4-fluortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
197970050 197970250
ACRO197970050EA 37.8 EUR
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Brom-4-fluortoluol 97%
α-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molekulargewicht: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.517 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %