α-Brom-2,6-difluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06 A17434.14
A17434.06EA 63.2 EUR
A17434.06 A17434.14
α-Brom-2,6-difluortoluol ≥97%
α-Brom-2,6-difluortoluol
Purity: 97+% CAS No.: 85118-00-9 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2083943 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000329
Formel: C₇H₅BrF₂
Molekulargewicht: 207.02 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1.600
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN-Nummer: 1759
ADR: 8 III