Pentafluorbenzylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
A11623.14
A11623.06
A11623.22
A11623.14EA
204
EUR
A11623.14
A11623.06
A11623.22
Pentafluorbenzylbromid ≥98%
Pentafluorbenzylbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 1765-40-8
Molecular Formula: C7H2BrF5
Formula Weight: 261.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 647808
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000299
Formel:
(C₆F₅)CH₂Br Siedepunkt: 174…175 °C Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.844 Flammpunkt: 83 °C (181 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000299 CAS-Nummer: 1765-40-8 EINECS: 217-182-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |