4-Brom-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
A14302.06 A14302.14
A14302.06EA 79.1 EUR
A14302.06 A14302.14
4-Brom-m-toluylsäure ≥98%
4-Brom-m-toluylsäure
Purity: 98% CAS No.: 7697-28-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 2356649
Formel: C₈H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 215…218 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039526
CAS-Nummer: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7