Brompentamethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, Pentamethylbromobenzene
L02451.06 L02451.14
L02451.06EA 43.3 EUR
L02451.06 L02451.14
Brompentamethylbenzol ≥98%
Bromopentamethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 5153-40-2 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.15 Melting Point: 161-162° Beilstein Reference: 1863555
Formel: C₁₁H₁₅Br
Schmelzpunkt: 161…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013523
CAS-Nummer: 5153-40-2
EINECS: 225-926-4