4-Bromtoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
107481000 107485000
ACRO107481000EA 41 EUR
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromtoluol 99%
4-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 1,39 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000109
CAS-Nummer: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)