3-Bromtoluol

Lieferant: Thermo Scientific

SB01221.1 SB01221.10 SB01221.50
MAYBSB01221.1EA 0 EUR
MAYBSB01221.1 MAYBSB01221.10 MAYBSB01221.50
3-Bromtoluol
3-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 183.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR