3-Bromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-17-3
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903633
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000085
Formel:
C₇H₇Br Siedepunkt: 183…184 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,410 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000085 CAS-Nummer: 591-17-3 EINECS: 209-702-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,1439 |