1-Brom-3-ethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12258.06 A12258.03 A12258.14
A12258.06EA 94.3 EUR
A12258.06 A12258.03 A12258.14
1-Brom-3-ethylbenzol ≥98%
1-Brom-3-ethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 2725-82-8 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Boiling Point: 76-78°/10mm MDL No.: MFCD00156128
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 76…78 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.3493
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156128
CAS-Nummer: 2725-82-8