Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Theta™
Lieferant: CONTEC
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 37.9 EUR
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Theta™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses leichte Spunlace-Wischtuch aus Cellulose/Polyester ist wirtschaftlich und saugfähig.
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Kostengünstig
  • Leichtes, saugfähiges Wischtuch
  • Doppelt verpackt zum Schutz des Produkts
Ideal für allgemeine, nicht scheuernde Reinigungs- und Polierarbeiten geeignet.