3,5-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
715271-1G 715271-5G
SIAL715271-1GEA 31.4 EUR
SIAL715271-1G SIAL715271-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD03095127
CAS-Nummer: 192182-54-0