4-Iodphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
699470-1G 699470-5G
SIAL699470-1GEA 106 EUR
SIAL699470-1G SIAL699470-5G
4-Iodphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Iodphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BIO₂
MDL Number: MFCD09953499
CAS-Nummer: 73852-88-7