3-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
576565-1G
576565-5G
SIAL576565-1GEA
101
EUR
SIAL576565-1G
SIAL576565-5G
3-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ |
MDL Number:
MFCD03084758 CAS-Nummer: 329214-79-1 |