Isobutylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
346225-1G 346225-5G
SIAL346225-1GEA 27.2 EUR
SIAL346225-1G SIAL346225-5G
Isobutylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Isobutylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD00134156
CAS-Nummer: 84110-40-7