(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
318035-1G 318035-250MG
SIAL318035-1GEA 160 EUR
SIAL318035-1G SIAL318035-250MG
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MDL Number: MFCD00064200
CAS-Nummer: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1