2-Bromtoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Formel:
C₇H₇Br Siedepunkt: 179…181 °C Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1,420 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000068 CAS-Nummer: 95-46-5 EINECS: 202-421-7 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,1439 |