2-Methyl-6-methylen-2-octanol, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
0215090680 0215090625
ICNA0215090680EA 188 EUR
ICNA0215090680 ICNA0215090625
2-Methyl-6-methylen-2-octanol, Flüssigkeit
Dihydromyrcenol
Formel: C₁₀H₂₀O
CAS-Nummer: 18479-58-8
EINECS: 242-362-4