2-Bromtoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
107470250 107471000
ACRO107470250EA 31 EUR
ACRO107470250 ACRO107471000
2-Bromtoluol 99%
2-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 181.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.42 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000068
CAS-Nummer: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %