(5-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC7723-1G PC7723-5G PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7723-1G APOSPC7723-5G APOSPC7723-10G
(5-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
(5-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₃
MDL Number: MFCD00671771
CAS-Nummer: 383134-85-8