1-Brom-2-ethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23449.06 B23449.14 B23449.22
B23449.06EA 38 EUR
B23449.06 B23449.14 B23449.22
1-Brom-2-ethylbenzol ≥98%
1-Brom-2-ethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1973-22-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: -68° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1929735 MDL No.: MFCD00000077
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 199…200 °C
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 1.338
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000077
CAS-Nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III