3,5-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
H52965.03
H52965.06
H52965.03EA
65.9
EUR
H52965.03
H52965.06
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 192182-54-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD03095127
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095127 CAS-Nummer: 192182-54-0 |