2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27179.03 H27179.06
H27179.03EA 107 EUR
H27179.03 H27179.06
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 458532-86-0 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD06798253
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798253
CAS-Nummer: 458532-86-0