Isobutylboronsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid

359950010 359950050 359950250
ACRO359950010EA 28.3 EUR
ACRO359950010 ACRO359950050 ACRO359950250
Isobutylboronsäure 98%
Isobutylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134156
CAS-Nummer: 84110-40-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR