Benzylbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: alpha-Bromotoluene
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 57.5 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Benzylbromid 98%
Benzylbromid
Formel: (C₆H₅)CH₂Br
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.43 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000172
CAS-Nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN-Nummer: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %