1,1-Diphenylethylen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 530-48-3
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.6065
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 270-271°
Beilstein Reference: 1099062
Merck Reference: 14,3323
MDL No.: MFCD00008583
Formel:
(C₆H₅)₂CCH₂ Siedepunkt: 270…271 °C Schmelzpunkt: 5…7 °C Dichte: 1,023 Flammpunkt: 136 °C (276 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008583 CAS-Nummer: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Merck Index: 14,3323 |