Klemmen, universell
Lieferant: BOCHEM
5425 5425-OK
BOCH5425EA 161 EUR
BOCH5425 BOCH5425-OK
Klemmen, universell
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Klemmen bestehen aus Edelstahl 18/10 mit Kork ausgekleideten Fingern.
Zertifizierungen: DIN 12894