Schaufeln
Lieferant: BURKLE
5370-1000 5370-2000 5370-0120 5370-0450 5370-1500
BURK5370-1000EA 37.8 EUR
BURK5370-1000 BURK5370-2000 BURK5370-0120 BURK5370-0450 BURK5370-1500
Schaufeln
Schaufeln
Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
  • Robust
  • Autoklavierbar bei bis zu 121 °C für max. 20 Minuten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet