Brenner, Teclu
Lieferant: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 145 EUR
BOCH7100 BOCH7110
Brenner, Teclu
Heizgeräte Gasbrenner
Diese Brenner sind mit einer Luftregulierung ausgestattet und erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C.
Zertifizierungen: DIN 30665