Thiophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 55.5 EUR
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Thiophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004826
CAS-Nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN-Nummer: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,09492