Thiophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
138870010
138870250
138875000
138870050
ACRO138870010EA
163
EUR
ACRO138870010
ACRO138870250
ACRO138875000
ACRO138870050
Thiophenol 99%
Thiophenol
Formel:
C₆H₆S Siedepunkt: 167…169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.078 g/cm³ Flammpunkt: 50 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004826 CAS-Nummer: 108-98-5 EINECS: 203-635-3 UN-Nummer: 2337 ADR: 6.1, Merck Index: 12,09492 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...