Reagenzröhrchen mit-Schraubverschlüssen
Lieferant: KARTELL
84001 84002 84004 84005 84003 84000 84017 84018 8401600
KART84001EA 113 EUR
KART84001 KART84002 KART84004 KART84005 KART84003 KART84000 KART84017 KART84018 KART8401600
Reagenzröhrchen mit-Schraubverschlüssen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PP, graduiert, konisch. Sicherer Schraubverschluss aus PP.
  • Widersteht bis zu -80 °C
  • Bis zu 3500 ×g (selbststehender Boden) und 5000 ×g (ohne freistehender Boden) zentrifugierbar.
  • Sterile Röhrchen mit einem roten Verschluss