Phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
77608-100G 77608-500G
SIAL77608-100GEA 173 EUR
SIAL77608-100G SIAL77608-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II
REACH-Nummer: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390