Phenol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0038.2 0038.1 0038.3
ROTH0038.2EA 0 EUR
ROTH0038.2 ROTH0038.1 ROTH0038.3
Phenol
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II
REACH-Nummer: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390