Kaliumiodat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
438464-25G 438464-5G
SIAL438464-25GEA 259 EUR
SIAL438464-25G SIAL438464-5G
Kaliumiodat, Sigma-Aldrich®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molekulargewicht: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560
Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726