2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
SB00529.1 SB00529.10 SB00529.50
MAYBSB00529.1EA 0 EUR
MAYBSB00529.1 MAYBSB00529.10 MAYBSB00529.50
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
Formel: C₁₄H₈ClNO₅
MDL Number: MFCD00007082
CAS-Nummer: 85-54-1
EINECS: 201-613-8