Creatinin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
B23097.09 B23097.18 B23097.30
B23097.09EA 29.5 EUR
B23097.09 B23097.18 B23097.30
Creatinin ≥98%
Creatinin
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
Formel: C₄H₇N₃O
Molekulargewicht: 113.12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 255 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059730
CAS-Nummer: 60-27-5
EINECS: 200-466-7