Creatinin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4255-100G C4255-10G C4255-1KG C4255-25G C4255-10MG
SIALC4255-100GEA 163 EUR
SIALC4255-100G SIALC4255-10G SIALC4255-1KG SIALC4255-25G SIALC4255-10MG
Creatinin, Sigma-Aldrich®
Creatinin
Formel: C₄H₇N₃O
Molekulargewicht: 113.12 g/mol
MDL Number: MFCD00059730
CAS-Nummer: 60-27-5
EINECS: 200-466-7