Creatinin, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05206.0050 1.05206.0500
1.05206.0050EA 76.4 EUR
1.05206.0050 1.05206.0500
Creatinin, Millipore®
Creatinin
Formel: C₄H₇N₃O
MDL Number: MFCD00059730
CAS-Nummer: 60-27-5
EINECS: 200-466-7