Phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene

M-Clarity™ quality level = MQ200

33517-100G 33517-1KG 33517-500G 33517-6X1KG
SIAL33517-100GEA 75.1 EUR
SIAL33517-100G SIAL33517-1KG SIAL33517-500G SIAL33517-6X1KG
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II
REACH-Nummer: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR