3-Iodphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H28115.06 H28115.03
H28115.06EA 142 EUR
H28115.06 H28115.03
3-Iodphenylboronsäurepinakolester ≥97%
3-Iodphenylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 408492-28-4 Molecular Formula: C12H16BIO2 Formula Weight: 329.97 Melting Point: 70-72° MDL No.: MFCD09953498
Formel: C₁₂H₁₆BIO₂
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953498
CAS-Nummer: 408492-28-4